Få mere at vide
Lactitol Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30482498
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30482498 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30482498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL069125500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lactitol monohydrate
CAS 81025-04-9
Molekylær formel C12 H24 O11 . H2 O
Mængde 500 mg
Synonym Lactitol monohydrate, 4-O-(β-d-Galactopyranosyl)-d-glucitol monohydrate
InChI formel InChI=1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
SMIL O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 362.33
Formel vægt 362.1424