Få mere at vide
Lactitol Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17948384
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17948384 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17948384 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3549.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lactitol Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lactitol monohydrate
CAS 81025-04-9
Analyt- eller komponentnavne D-Lactitol monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H24 O11 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lactitol monohydrate, 4-O-(beta-d-Galactopyranosyl)-d-glucitol monohydrate
InChI formel InChI=1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
SMIL O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 362.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 362.1424 g/mol