Få mere at vide
Lactitol monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488746
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488746 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488746 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1389
MedChemExpress Lactitol monohydrate is a disaccharide analogue of lactulose.
Lactitol monohydrate is a disaccharide analogue of lactulose.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactitol monohydrate
CAS 81025-04-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H26O12
Mængde 100 mg
Synonym D-Lactitol monohydrate
Opløselighedsinformation H2O : 120 mg/mL (331.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (275.99 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O)O)O.[H]O[H]
Molekylvægt (g/mol) 362.33
Formel vægt 362.33
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid