Få mere at vide
Lactitol monohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345349 1 g 1g
11359699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21016.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81025-04-9 | C12H26O12 | 362.328 g/mol
Lactitolmonohydrat bruges i fedtfattige fødevarer, anthelmintiske, kosmetiske og farmaceutiske hjælpestoffer. Det bruges i sukkerfri slik, småkager, chokolade og is. Det er et afføringsmiddel, som bruges til at behandle forstoppelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lactitolmonohydrat anvendes i fedtfattige fødevarer, anthelmintiske, kosmetiske og farmaceutiske hjælpestoffer. Det bruges i sukkerfri slik, småkager, chokolade og is. Det er et afføringsmiddel, som bruges til at behandle forstoppelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81025-04-9
Molekylær formel C12H26O12
Molekylvægt (g/mol) 362.328
MDL nummer MFCD00150767
InChI nøgle LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Synonym lactitol monohydrate, d-lactitol monohydrate, lactitol hydrate, unii-uh2k6w1y64, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol monohydrate, d-glucitol, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-, monohydrate, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol, portolac tn, 2s,3r,4r,5r-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate
PubChem CID 3067270
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-pentol;hydrat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactitol monohydrate
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Mængde 1 g
Merck Index 14,5340
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 362.33 (344.31 Anhydrous)
Procent renhed 98%