Få mere at vide
Lactic acid, lithium salt, 99%, extra pure
Artikelnummer. p-3776545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10485651
Brand: Thermo Scientific Acros 413330050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 867-55-0 | C3H5LiO3 | 96.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-55-0
Molekylær formel C3H5LiO3
Molekylvægt (g/mol) 96.01
MDL nummer MFCD00065399
InChI nøgle GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC navn lithium;2-hydroxypropanoate
SMIL [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactic acid, lithium salt
Absorbans 10% aq. soln., 10% aq. soln. at 0nm, 0.07 max. at 260nm
Farve Hvid
pH 6 to 9 (1% soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CO2Li
Mængde 5 g
Beilstein 03, IV, 633
Formel vægt 96.01
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver