Få mere at vide
Mælkesyre, lithiumsalt, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 10485651 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10485651 5 g Glasflaske 5g
10301401 25 g Glasflaske 25g
10219433 100 g Glasflaske 100g
10390674 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10485651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 867-55-0 | C3H5LiO3 | 96,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-55-0
Molekylær formel C3H5LiO3
Molekylvægt (g/mol) 96.01
MDL nummer MFCD00065399
InChI nøgle GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC navn lithium;2-hydroxypropanoate
SMIL [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactic acid, lithium salt
Absorbans 10 % vandig opl., 10 % vandig opl. ved 0 nm, 0,07 maks. ved 260 nm
Farve Hvid
pH 6 til 9 (1% soln.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CO2Li
Mængde 5 g
Beilstein 03, IV, 633
Formel vægt 96.01
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver