Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lactic acid, lithium salt |
| Absorbans | 10% aq. soln., 10% aq. soln. at 0nm, 0.07 max. at 260nm |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 to 9 (1% soln.) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH(OH)CO2Li |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 03, IV, 633 |
| Vis mere |