Få mere at vide
Mælkesyre, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15626730
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15626730 1 L 1 L
15636730 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15626730 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 697751L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Testet i henhold til Ph.Eur.
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-21-5
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00004520
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre
SMIL CC(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactic acid
Lineær formel CH3CH(OH)COOH
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1209341
Formel vægt 90.08g/mol
Tæthed 1.209g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 113°C (235.4°F)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lactic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid