Få mere at vide
Mælkesyredodecylester, TRC
Artikelnummer. 30138495
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138495 5 g
30135250 100 mg
30005245 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1135105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6283-92-7
Molekylær formel C15 H30 O3
Molekylvægt (g/mol) 258.4
Synonym Lactic acid, dodecyl ester (7CI), Ceraphyl 31, Chrystap HYL 98, Crodamol LL, Cyclochem LVL, Dodecyl lactate, Lauryl lactate, NSC 7752, Pelemol LL, Purasolv LL, Schercemol LL, Lactic Acid-Dodecyl Ester
IUPAC navn dodecyl 2-hydroxypropanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactic Acid Dodecyl Ester
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15(17)14(2)16/h14,16H,3-13H2,1-2H3
Formel vægt 258.2195