Få mere at vide
Mælkesyre, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Mælkesyre, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer af Ph.Eur
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1,2 |
| Kogepunkt | 125 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 90,08g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.