Få mere at vide
Mælkesyre, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10665302 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10665302 500 mL 500ml
10753801 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10665302 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/0150/PB08
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-33-4 | Molekylærformel: C3H6O3 | Molekylvægt: 90,08 g/mol
Mælkesyre, certificeret AR til analyse, opfylder de analytiske krav fra Ph.Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-33-4
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00004520
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre
SMIL CC(O)C(O)=O
Tekniske data
pH 1,2
Kogepunkt 125 °C
Farve Gul
Mængde 500 mL
Emballage HDPE plastikflaske
Fysisk form Væske
Formel vægt 90,08g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lactic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 2-hydroxy-, (S)-