Få mere at vide
Mælkesyre, ACS, 85,0-90,0% aq. soln.
Beskrivelse
Det bruges oftest af atleter til at beskrive den intense smerte, der opstår under udmattende træning. Bruges til at fremstille kultiverede mejeriprodukter, som fødevarekonserveringsmiddel og til at fremstille kemikalier. Nyttigt til fremstilling af højt justerede elektrospunne poly-L-mælkesyrefibre til nerveregeneration. Poly(laktsyre) nanokompositter med forskellige organoclaystoffer viser god anvendelse for gaspermeabilitet.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lactic acid |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Kogepunkt | 122 °C (15 mmHg) |
| Farve | Farveløs til gul |
| Koncentration | 85,0 til 90,0 % vandig opløsning |
| Tæthed | 1.209 g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid