Få mere at vide
Mælkesyre, ACS, 85,0-90,0% aq. soln.
Artikelnummer. 11327878
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327878 100 g 100g
11337878 500 g 500g
11347878 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036415.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Det bruges oftest af atleter til at beskrive den intense smerte, der opstår under udmattende træning. Bruges til at fremstille kultiverede mejeriprodukter, som fødevarekonserveringsmiddel og til at fremstille kemikalier. Nyttigt til fremstilling af højt justerede elektrospunne poly-L-mælkesyrefibre til nerveregeneration. Poly(laktsyre) nanokompositter med forskellige organoclaystoffer viser god anvendelse for gaspermeabilitet.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-21-5
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00004520
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre
SMIL CC(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactic acid
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt 18 °C
Kogepunkt 122 °C (15 mm)
Tæthed 1.209 g/mL
Mængde 100 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.427
Analyseprocentområde 85,0 til 90,0%
Beilstein 1209341
Merck Index 14,5336
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, furfurol, alkohol og vand. Delvist opløselig i diethylether. Praktisk talt uopløselig i kloroform, petroleumsether, kulstofdisulfid.
Formel vægt 90.08
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid