Få mere at vide
Melford Mælkesyre 88% opløsning
Artikelnummer. p-200087057
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Artikelnummer. 30018371
Brand: Melford L17500500.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS-reagenskvalitet
ACS-reagenskvalitet
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactic Acid
CAS 50-21-5
Renhedsgrad noter ACS Reagent Grade
Molekylær formel C3H6O3
Mængde 500 mL