Få mere at vide
Melford Mælkesyre 88% opløsning
Artikelnummer. 30018371
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018371 500 mL
30018370 4 L
30018369 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018371 Leverandør Melford Leverandørnr. L17500500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
ACS-reagenskvalitet
ACS-reagenskvalitet
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactic Acid
CAS 50-21-5
Renhedsgrad noter ACS Reagenskvalitet
Molekylær formel C3H6O3
Mængde 500 mL