Få mere at vide
Melford Mælkesyre 88% opløsning
Beskrivelse
ACS-reagenskvalitet
ACS-reagenskvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lactic Acid |
| CAS | 50-21-5 |
| Renhedsgrad noter | ACS Reagenskvalitet |
| Molekylær formel | C3H6O3 |
| Mængde | 1 L |