Få mere at vide
Mælkesyre, 85%, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15507794 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15507794 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15507794 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 019401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 50-21-5
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00004520
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre
SMIL CC(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactic Acid
Formel vægt 90.08
Procent renhed 85%
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Mængde 500 mL
Flammepunkt 112.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.20kg