Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Mælkesyre 10%
Beskrivelse
En løsning til tilsætning til kulturmedie, primært for at sænke pH-værdien
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oprindelsesland | STORBRITANNIEN |
| Format | Æske |
| Medietype | Additiv |
| Produkttype | Medietillæg |
| Til brug med (applikation) | Sænker pH af kulturmedier |
| Emballagetype | 10 x 5 mL |
| Mængde | 10 x 5 mL |