Få mere at vide
Mælkesyre, 1,0N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401357
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15401357 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15401357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035628.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.30 DKK
    758.65 DKK / 500ml
    Spare 84.65 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactic acid
Navn note Mælkesyre: 9,0%; Vand: 91,0%
CAS 50-21-5, 7732-18-5
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Molekylær formel C3H6O3
MDL nummer MFCD00004520
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre
Molekylvægt (g/mol) 90.08
PubChem CID 612
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:78320
Formel vægt 90.08