missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lactate Standard for Ion Chromatography, 1000 mg/L in water, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 16684224 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16684224 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16684224 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. E3023100ML
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lactate Standard for Ion Chromatography
Tæthed 1.01 g/cm3
Mængde 100 ml
Grad Standards for Ion Chromatography
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.