missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lactase Antibody (CL14164) [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30531024 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30531024 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30531024 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP344274UV

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Lactase Monoclonal antibody specifically detects Lactase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Lactase
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14164
Konjugeret DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.2.1, LAC, lactase, Lactase-glycosylceramidase, lactase-phlorizin hydrolase, LPH1, LPHlactase-phlorizin hydrolase-1
Værtsarter Mouse
Immunogen This antibody was generated using a synthetic peptide of P09848, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cellular Signaling, metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3938
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.