Få mere at vide
β-Lactamase-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
β-Lactamase-IN-1 is an inhibitor of β-Lactamase extracted from patent WO2016027249A1, page 77. β-Lactamase-IN-1 can be used to prepare of tricyclic nitrogen containing compound. β-Lactamase-IN-1 can be used for the research of neisseria gonorrhea infection.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Lactamase-IN-1 |
| CAS | 1075237-97-6 |
| Farve | Khaki |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H13N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (127.37 mM) |
| SMIL | O=C1C=NC2=C(N=C(OC)C=C2)N1C(CO)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.24 |
| Formel vægt | 251.24 |
| Vis mere |