missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-Lactacystin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Lactacystin |
| CAS | 133343-34-7 |
| Molekylær formel | C15 H24 N2 O7 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Lactacystin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](O)[C@]1(NC(=O)[C@H](C)[C@@H]1O)C(=O)SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-[(2R,3S,4R)-3-hydroxy-2-[(1S)-1-hydroxy-2-methylpropyl]-4-methyl-5-oxopyrrolidine-2-carbonyl]sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.43 |
| Formel vægt | 376.1304 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?