Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lacosamid
Artikelnummer. 16554474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16554474
Brand: Thermo Scientific Chemicals 465321000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 175481-36-4 | C13H18N2O3 | 250.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175481-36-4
Molekylær formel C13H18N2O3
Molekylvægt (g/mol) 250.30
InChI nøgle VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
IUPAC navn (2R)-N-benzyl-2-acetamido-3-methoxypropanamid
SMIL COC[C@@H](NC(C)=O)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lacosamide
Smeltepunkt 143.0°C to 144.0°C
Mængde 100 mg
Formel vægt 250.29