Learn More
Lacosamide, Mikromol™
Product Code. 18063220
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
18063220 250 mg
1 options
Product Code. 18063220 Supplier Mikromol Supplier No. MM3640.000250
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lacosamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lacosamide
CAS 175481-36-4
Analyt- eller komponentnavne Lacosamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-propanamide, Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide, ADD 243037, Erlosamide, Harkoseride, Lacosamide, Lacoset, Lacoset 50, SPM 927, Vimpat
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
SMIL COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 250.1317 g/mol