Få mere at vide
Lacosamide, LoGiCal
Artikelnummer. 30462930
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462930 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462930 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3640.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lacosamide
CAS 175481-36-4
Analyt- eller komponentnavne Lacosamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-propanamide, Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide, ADD 243037, Erlosamide, Harkoseride, Lacosamide, Lacoset, Lacoset 50, SPM 927, Vimpat
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 250.1317 g/mol