Få mere at vide
Lacosamide impurity I: (R)-N-benzyl-2-(3-benzylureido)-3-methoxypropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lacosamide impurity I: (R)-N-benzyl-2-(3-benzylureido)-3-methoxypropanamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O3/c1-25-14-17(18(23)20-12-15-8-4-2-5-9-15)22-19(24)21-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17H,12-14H2,1H3,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 341.1739 |
| Procent renhed | >95% |