Få mere at vide
Lacosamide 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30457990
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457990 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30457990 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP3640.0011
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lacosamide
CAS 175481-36-4
Analyt- eller komponentnavne Lacosamide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C13 H18 N2 O3
Koncentration 1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-propanamide, Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide, ADD 243037, Erlosamide, Harkoseride, Lacosamide, Lacoset, Lacoset 50, SPM 927, Vimpat
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Løsningstype Single Solution
SMIL COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 250.1317 g/mol