Få mere at vide
Lacidipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498448
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498448 10 mg
16498246 100 mg
16491406 200 mg
16434337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498448 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0347
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lacidipine
CAS 103890-78-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H33NO6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM)
SMIL O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 455.54
Formel vægt 455.54
Procent renhed 99.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation