Få mere at vide
Lacidipin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lacidipine |
| CAS | 103890-78-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lacidipine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C26 H33 N O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Lacidipine, 4-[2-[(1E)-3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester, (E)-4-[2-[3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester, Caldine, GR 43659X, GX 1048, Lacimen, Lacipil, Lacirex, Midotens, Motens |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14+ |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC)C |
| Vis mere |