Få mere at vide
Lacidipin, LoGiCal
Artikelnummer. 30463997
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463997 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463997 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0407.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lacidipine
CAS 103890-78-4
Analyt- eller komponentnavne Lacidipine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C26 H33 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Lacidipine, 4-[2-[(1E)-3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester, (E)-4-[2-[3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid diethyl ester, Caldine, GR 43659X, GX 1048, Lacimen, Lacipil, Lacirex, Midotens, Motens
InChI formel InChI=1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14+
Løsningstype Fedt
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC)C
IUPAC navn diethyl 2,6-dimethyl-4-[2-[(E)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxoprop-1-enyl]phenyl]-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 455.54
Mængde 10 mg
Formel vægt 455,2308 g/mol