Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lacidipine |
| CAS | 103890-78-4 |
| Smeltepunkt | 179,0 °C |
| Molekylær formel | C26H33NO6 |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | GKQPCPXONLDCMU-CCEZHUSRSA-N |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | 3,5-diethyl-4-{2-[(1E)-3-(tert-butoxy)-3-oxoprop-1-en-1-yl]phenyl}-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.55 |
| Formel vægt | 455.55 |