Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ Nylon Cloth Labels
Bredde (engelsk):
0,825 tommer
1 tomme
1,25 tommer
Højde (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
1,5 in,
1,9 tommer
Størrelse (metrisk):
Til 0,6 ml hætteglas
Til hætteglas på 0,5 til 8 ml
Til hætteglas på 1,0 til 8,0 ml
Til hætteglas på 1,5 til 2,0 ml
Til hætteglas på 12 til 24 ml
Inkluderer:
Kun primær etiket
Sekundær etiket, 0,375 tommer i diameter
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
LABXPERT™ Nylon Cloth Labels are nylon cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
- Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Recommended for indoor use
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
- All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS, UL |
| Oversigt | Surface Mount |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | Black, White |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Nylon Cloth |
| Til brug med (applikation) | Bottles, Conical tube, General and industrial identification, General identification, inside-of-panel component marking, Laboratory identification, outside-of-panel markings, Panel identification, Petri dish, Tube |
| Inkluderer | Kun primær etiket |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Mængde | 125/Roll |
| Vis mere |