Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ Nylon Cloth Labels
Artikelnummer. 10654153
Bredde (engelsk):
0,825 tommer
1 tomme
1,25 tommer
Højde (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
1,5 in,
1,9 tommer
Størrelse (metrisk):
Til 0,6 ml hætteglas
Til hætteglas på 0,5 til 8 ml
Til hætteglas på 1,0 til 8,0 ml
Til hætteglas på 1,5 til 2,0 ml
Til hætteglas på 12 til 24 ml
Inkluderer:
Kun primær etiket
Sekundær etiket, 0,375 tommer i diameter
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10654153
Brand: Brady™ 060949
LABXPERT™ Nylon Cloth Labels are nylon cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White
Slutte Matte
Format Label
Materiale Nylon Cloth
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial, Vial top
Til brug med (udstyr) LabXpert™ Printer
Inkluderer Sekundær etiket, 0,375 tommer i diameter
Etiketter pr. række 1
Mængde 300/Pk.
Form Rectangle with Rounded Corners
Størrelse (metrisk) Til hætteglas på 1,5 til 2,0 ml
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (LxB) 0.5 x 1 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.2 cm
Diameter (engelsk) 0.37 in.
Diameter (metrisk) 0.9 cm