Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ Nylon Cloth Labels
Artikelnummer. 10444132
Bredde (engelsk):
0,825 tommer
1 tomme
1,25 tommer
Højde (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
1,5 in,
1,9 tommer
Størrelse (metrisk):
Til 0,6 ml hætteglas
Til hætteglas på 0,5 til 8 ml
Til hætteglas på 1,0 til 8,0 ml
Til hætteglas på 1,5 til 2,0 ml
Til hætteglas på 12 til 24 ml
Inkluderer:
Kun primær etiket
Sekundær etiket, 0,375 tommer i diameter
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10444132
Brand: Brady™ 060913
LABXPERT™ Nylon Cloth Labels are nylon cloth (B-499) wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White
Slutte Matte
Format Label
Materiale Nylon Cloth
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Bottles, Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, General identification, Laboratory identification, Panel identification, Petri dish, Tube, Vial
Til brug med (udstyr) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Inkluderer Kun primær etiket
Etiketter pr. række 1
Mængde 225/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (metrisk) Til hætteglas på 1,0 til 8,0 ml
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (LxB) 0.5 in. W
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.2 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt