Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ FreezerBondz Labels
Artikelnummer. 10021952
Skift visning
Højde (engelsk):
1,6 tommer
1,75 tommer
1,8 tommer
3,75 tommer
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
0,6 tommer
1 tomme
1,5 in,
Mængde:
100/rulle
225/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (engelsk) Bredde (engelsk) Mængde unitSize
10021952 1,8 tommer 0,6 tommer 225/pakke Hver
10633963 3,75 tommer 1,5 in, 100/rulle Hver
10623963 1,75 tommer 1 tomme 225/pakke Hver
10152992 1,6 tommer 0,5 tommer 225/pakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10021952 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 060909
For Brady TLS 2200 and PC Link Printers
  • Withstand liquid nitrogen to -196°C (-321°F) , freezer to -80°C (-112°F), and autoclave to +121°C (+250°F)
  • Matte white with permanent acrylic adhesive
  • Will adhere to a frozen or frosted surface without the need to scrape or dry the vial before placement of the label
  • Suitable for glass and polypropylene surfaces
To be assured that label stays secured when placed back into storage, label should wrap around the vial and slightly overlap itself.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/618/EC, MCV RoHS 2002895/EC
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White
Slutte Matte
Format Label
Materiale Polyester
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Use in laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws and slides
Til brug med (udstyr) LabXpert™ Printer
Mængde 225/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +130 °C
Tykkelse (metrisk) 0.053 mm
Bredde (engelsk) 0,6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 mm
Højde (engelsk) 1,8 tommer
Højde (metrisk) 4.57 cm