Beskrivelse
- Muliggør automatisering af laboratorieprocesser ved at forbinde IKA™ ROTAVISC viskosimeter til andre enheder, såsom en termostat, gennem en pc
- Registrer nemt måleprocesser og parametre til analyse og dokumentation
- Overvåg og kontroller prøvens parametre, såsom temperatur- og pH-måling
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | IKA ROTAVISC viskosimeter |
| Til brug med (applikation) | Datadokumentation og enhedskontrol via pc |