Få mere at vide
IKA™ labworldsoft™ 6 Starter Laboratory Software
Artikelnummer. 15984580 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Windows 7, 8 eller 10, forskellige laboratorieenheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15984580 Windows 7, 8 eller 10, forskellige laboratorieenheder Hver
1 options
Artikelnummer. 15984580 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020019397
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Laboratoriesoftware til at styre laboratorieenheder, automatisere processer og dokumentere dine målinger og resultater.
  • Integrerer IKA laboratorieudstyr og understøtter enheder fra flere andre forskellige producenter.
  • Kommunikation via RS232, USB , Bluetooth eller netværksforbindelse
  • Letter registrering af forskellige fysiske parametre som drejningsmoment, temperatur, hastighed og pH-værdi osv.
  • For bedre analyse og dokumentation kan værdier vises på forskellige måder såsom ay/t-diagram.
  • Stort enhedsbibliotek.
  • Forskellige konfigurationer kan oprettes til forskellige applikationer.
  • Startlicens: Du kan vælge 3 enhedstypeserier, du kan lide at arbejde med, fra enhedsbiblioteket. Antallet af enheder på arbejdsområdet er begrænset til 3. Opdater licens tilgængelig.
  • Hard- og softwarekrav:
    • Processor: Intel Core i5-processor (foreslået Intel Core i7-processor) frekvens ikke mindre end 2,6 GHz, ikke mindre end 2 kerner
    • Operativsystem: Windows 7 / 8.1 / 10 (32-bit og 64-bit operativsystem)
    • RAM: Ikke mindre end 8 GB // Foreslået 16 GB
    • Lagerplads: Mindst 10 GB ledig harddisk
    • Grafikkort: Ingen særlige krav
    • Optisk drev: DVD / CD drev - ikke nødvendigt
    • Interfaces: USB: Mindst 4 porte // Foreslået: 6 porte, Wifi / LAN: Ja (1 port er nok)
    • Kommunikationsgrænseflader til kommunikation med laboratorieenheder: Til specielle formål er det muligt at bruge adaptere til at levere forskellige kommunikationsgrænseflader på din pc. (f.eks. 1 x USB-port til 4 x RS232-porte). Dette afhænger af antallet, typen og kommunikationsgrænseflader for hver enhed.
    • Mus og tastatur: Nødvendigt, ingen særlige krav.
    • Foreslået skærm: Mindst 24 tommer med en opløsning på mindst 1920 x 1080 pixels.
    • For teknisk support, brug venligst vores europæiske servicehotline på +49-7633-831-0 eller send en e-mail til sales@ika.de.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Starter licens
Til brug med (udstyr) Windows 7, 8 eller 10, forskellige laboratorieenheder