Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtip pipette tips
Volumen (metrisk):
200μ l
1.000μ l
Format:
Bulk
Stativ
Emballage:
10 x 96/bakke
10.000 tips/pose
1000 tips/pose
25.000 tips/pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 25000
Pakke med 3840
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Labtip standard pipettespidser er fremstillet af 100 % ny polypropylen. Disse tips er tilgængelige i 10, 200, 300 og 1000μ L størrelser. Fås i klar (10μ L og 300μ L), gul (200μ L), blå (1000μ L), disse tips til generel laboratoriebrug på tværs af utallige væskeoverførselsapplikationer.
Labespidspipettespidser giver:
- De mest almindelige størrelser brugt i et laboratorium: 10, 200, 300 og 1000μ L
- Ikke-filtrerende vigtige tips til generel laboratoriebrug
- Ikke-steril emballage i både Racked og Bulk muligheder
- Reol, ikke-steril - 96 spidser/bakke, 10 bakker/pakke
- Bulk - 1.000 drikkepenge/pose
- Bulk - 25.000 tips/pose
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Labtip 1000, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Bulk |
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Blå |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Model- | Labtip 1000 |
| Rene krav | DNA, DNAse, RNase fri |
| Funktioner | blå spids |
| Format | Bulk |
| Vis mere |