Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtip pipette tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12316582
Volumen (metrisk):
200μ l
1.000μ l
Format:
Bulk
Stativ
Emballage:
10 x 96/bakke
10.000 tips/pose
1000 tips/pose
25.000 tips/pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 25000
Pakke med 3840
Artikelnummer. 12316582
Brand: Thermo Scientific™ 94300130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Grundlæggende pipettespidser til standard væskeoverførselsbehov.
Thermo Scientific™ Labtip standard pipettespidser er fremstillet af 100 % ny polypropylen. Disse tips er tilgængelige i 10, 200, 300 og 1000μ L størrelser. Fås i klar (10μ L og 300μ L), gul (200μ L), blå (1000μ L), disse tips til generel laboratoriebrug på tværs af utallige væskeoverførselsapplikationer.
Labespidspipettespidser giver:
  • De mest almindelige størrelser brugt i et laboratorium: 10, 200, 300 og 1000μ L
  • Ikke-filtrerende vigtige tips til generel laboratoriebrug
  • Ikke-steril emballage i både Racked og Bulk muligheder
Emballage muligheder:
  • Reol, ikke-steril - 96 spidser/bakke, 10 bakker/pakke
  • Bulk - 1.000 drikkepenge/pose
  • Bulk - 25.000 tips/pose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Labtip 200
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Længde (metrisk) 4.9cm
Format Stativ
Emballage 10 x 96/bakke
Mængde 4 Trays/Pk.
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje LabTip
Materiale Virgin polypropylen