Learn More
Thermo Scientific™ Labtip pipette tips
Product Code. 10122602
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
200μ l
1.000μ l
Format:
Bulk
Stativ
Emballage:
10 x 96/bakke
10.000 tips/pose
1000 tips/pose
25.000 tips/pose
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 25000
Pakke med 3840
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Format Emballage Unit Size
10122602 200μ l Bulk 1000 tips/pose Pakke med 1000
12326582 1.000μ l Bulk 10.000 tips/pose Pakke med 10000
12306582 200μ l Bulk 25.000 tips/pose Pakke med 25000
12316582 200μ l Stativ 10 x 96/bakke Pakke med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10122602 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 94300120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00 DKK
    215.62 DKK / Pakke med 1000
    Spare 34.38 DKK
    13% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Grundlæggende pipettespidser til standard væskeoverførselsbehov.
Thermo Scientific™ Labtip standard pipettespidser er fremstillet af 100 % ny polypropylen. Disse tips er tilgængelige i 10, 200, 300 og 1000μ L størrelser. Fås i klar (10μ L og 300μ L), gul (200μ L), blå (1000μ L), disse tips til generel laboratoriebrug på tværs af utallige væskeoverførselsapplikationer.
Labespidspipettespidser giver:
  • De mest almindelige størrelser brugt i et laboratorium: 10, 200, 300 og 1000μ L
  • Ikke-filtrerende vigtige tips til generel laboratoriebrug
  • Ikke-steril emballage i både Racked og Bulk muligheder
Emballage muligheder:
  • Reol, ikke-steril - 96 spidser/bakke, 10 bakker/pakke
  • Bulk - 1.000 drikkepenge/pose
  • Bulk - 25.000 tips/pose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Labtip 200
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Længde (metrisk) 4.9cm
Format Bulk
Emballage 1000 tips/pose
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje LabTip
Materiale Virgin polypropylen