Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ Pro BioProcess Container med BioTitan Tilbageholdelse, Aegis™ 5-14, 2 porte, endeporte med body luer lock og MPC indsætte
Artikelnummer. 17893936
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
15 l
20 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17893936 2 l
17823946 5 l
17833946 10 l
17873896 20 l
17813906 15 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17893936 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PL30022.11
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den næste generation Thermo Scientific Labtainer Pro BioProcess Container (BPC ) med BioTitan Retention tilbyder en alsidig løsning til væskehåndteringsapplikationer, når den bruges sammen med vores omfattende engangsportefølje.
De Labtainer Pro BPC er en ideel løsning til brug i en række applikationer, herunder prøveforberedelse, cellekulturprocesser, opbevaring og transport, såvel som i brugerdefinerede konfigurationer, der passer ind i din unikke arbejdsgang. Labtainer Pro BPC'er giver fleksibilitet og sikkerhed uden —at gå på kompromis. De tilbydes i en 2D-pudestil med tilgængelige størrelser fra 50 ml til 20 L i en række forskellige portkonfigurationer. Labtainer Pro BPC'er produceres i et fuldstændigt lukket, avanceret miljø.
Labtainer Pro BPC'er med BioTitan Retentionsfunktioner omfatter:
Pålidelighed: Den Labtainer Pro BPC er nu fremstillet med BioTitan —Retention designet til at give overlegen universel retention, der minimerer risikoen for lækager og fejl ved tilslutningspunktet. De Labtainer Pro er også designet til at blive konfigureret med to, tre eller fire porte uden behov for overskydende porte i kammeret, hvilket resulterer i færre potentielle fejlpunkter og ingen væskestop. Det forbedrede portdesign har tilspidsede sider, der letter en strukturelt stærkere tætning. Fremstillingsprocessen for Labtainer Pro BPC inkorporerer impulsvarmeforsegling til portindføring ved brug af Labtainer Automated Manufacturing (LAM) teknologi. Denne fuldautomatiske forseglingsmetode muliggør et højere niveau af kontrol over mængden af påført varme, hvilket resulterer i en ensartet og stærk forsegling i hele det færdige produkt. Uden ændringer i materialer eller komponenter kan brugere af CX5-14- og Aegis 5-14-baserede BPC'er vil være i stand til at adoptere Labtainer Pro BPC'er med minimal eller ingen kvalifikation.
Kvalitet:Labtainer Pro BPC'er inspiceres efter fremstilling, inden de pakkes og sendes. Der udføres også en 100 % heliumintegritetstest, som hjælper med at sikre, at det mest integrerede produkt leveres til kunden. Desuden lot-baseret bakteriel endotoksintestning (BET) og partikelanalysetest (PAT ) af Labtainer Pro BPC produkter er blevet implementeret i overensstemmelse med etablerede industristandarder. Plus, den ydre emballage af Labtainer Pro BPC blev udviklet til at forhindre skader under udpakning fra skarpe genstande eller andet værktøj, samt for at reducere ydre emballagemateriale med cirka 25%.
Brugervenlighed: Det øverste håndtag findes på Labtainer Pro BPC er blevet forbedret for mere ergonomisk håndtering. Tilføjelsen af et lavere håndtag på 2, 5, 10 og 20 L enhederne giver mulighed for mere ergonomisk manipulation. Formen af BPC kammeret er også blevet redesignet for at muliggøre nem håndtering af større BPC'er. De Labtainer Pro BPC giver optimal dræning gennem porte med lav profil, der ikke strækker sig overdrevent ind i kammeret og har kammergeometri, der tilspidser til portene, hvilket reducerer holdup-volumenet i bunden af BPC .
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg mellem et af ’branchens største komponentbiblioteker med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
  • Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil
  • Konnektorer —lynkoblinger/afbrydere, aseptiske konnektorer og afbrydere, og damp-til- og damp-gennem-forbindelser
  • Filtre —brugt til reduktion af biobelastning; steriliseringsgrad og udluftningsfiltre
  • Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
  • Prøveporte —septum-stil og nålefri porte
  • Klemmer —skydere, klemme og krympebånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Til brug med (applikation) Bioprocessing
Mængde 2 L
Slange stil TPE