Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC Taske med 2 Porte, Luer Lock og MPC Indsæt
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Bruger Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC pose med 2 topporte (luer lock), forenkler rengøring og bortskaffelse og reducerer krydskontamineringsrisici for 50 til 2000 ml volumener af medier, buffere, vand til injektion (WFI) og biologiske produkter.
Labtainere er konstrueret med vores CX5-14 single web, flerlags støbt film fremstillet i en cGMP-facilitet. Vores standard Labtainere er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion kan Labtainere tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
- 11 størrelser fra 50mL til 50L
- Film designet til at inkorporere den bedste kombination af fleksibilitet og holdbarhed til opsamling, opbevaring og transport af sterile bioprocesvæsker: overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske egenskaber for at sikre indholdets stabilitet
- Gamma-bestråling steriliseret
- Praktisk ende-port design med et håndtag i den modsatte ende
- Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys
- Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
Anbefalet til:
Prøveudtagning– indsamling af prøver i processen på en række forskellige bioprocesseringsstadier
Høst– indsamling og opbevaring af bulkprodukter fra bioreaktorer
Opbevaring– steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
Adskillelse– fodring og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer
Oprensning– buffertilførsel til rensningssystem, fraktionsopsamling og opbevaring
Fyldning– sterilt reservoir til påfyldningssystemer
Transportere& Forsendelse– bulksterile væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Todimensionel engangscellekultur/bioprocespose |
| Filmbeskrivelse | CX5-14 Single Web Film |
| Port detalje | Hun Luer Lock, 12 tommer. på 1/4 tomme. rør; MPC Indsats, ingen slange |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |