Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), 5L med 3 porte, MPC Indsæt, MPC Body og Luer Lock, 2D BPC
Artikelnummer. 17845736 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 L, hver
Artikelnummer. Mængde
17845736 5 L, hver
1 options
Artikelnummer. 17845736 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30712.01
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruger disse BPC poser med 3 porte (MPC indsætte, MPC krop, luer lock), forenkler rengøring og bortskaffelse og reducerer krydskontamineringsrisici for 2 til 50L volumener af medier, buffere, vand til injektion (WFI) og biologiske produkter.
Bruger Thermo Scientific™ Labtainer™ poser til 2 til 50L volumener, forenkler rengøring og bortskaffelse og reducerer krydskontamineringsrisici og opstartsomkostninger.
Labtainere er konstrueret med vores CX5-14 single web, flerlags støbt film fremstillet i en cGMP-facilitet. Vores standard Labtainere er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion kan Labtainere tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
  • 11 størrelser fra 50mL til 50L
  • Film designet til at inkorporere den bedste kombination af fleksibilitet og holdbarhed til opsamling, opbevaring og transport af sterile bioprocesvæsker: overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske egenskaber for at sikre indholdets stabilitet
  • Gamma-bestråling steriliseret
  • Praktisk ende-port design med et håndtag i den modsatte ende
  • Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys
  • Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
Anbefalet til:
  • Prøveudtagning– indsamling af prøver i processen på en række forskellige bioprocesseringsstadier
  • Høst– indsamling og opbevaring af bulkprodukter fra bioreaktorer
  • Opbevaring– steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
  • Adskillelse– fodring og modtagelse af sterile væsker fra separationssystem
  • Oprensning– buffertilførsel til rensningssystem, fraktionsopsamling og opbevaring
  • Fyldning– sterilt reservoir til påfyldningssystemer
  • Transportere& Forsendelse– bulksterile væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Dimensioner 37,6 cm x 33,3 cm (14,8 tommer x 13,1 tommer)
Ydre emballage Pakker placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation
Mængde 5 L, hver
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Rørledning 1 Linje 1. MPC indsats, polycarbonat, slange: C-Flex , længde: 61 cm (24 tommer) ID x OD: 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 in.)
Rørledning 3 Linje 3. Krops-luer-låsforbindelse, polypropylen Rør: C-Flex, længde: 61 cm (24 tommer) ID x OD: 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 tommer)
Rørledning 2 Linje 2. MPC krop, polycarbonat, slange: C-Flex , længde: 61 cm (24 tommer) ID x OD: 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 in.)
Produktlinje Labtainer
Port detalje Kantporte: 2 x 0,38 tommer. 1 x 0,25 tommer.
Filmbeskrivelse CX5-14