Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 500 ml med 2 porte, Luer Lock, 2D BPC
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
500 ml Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC 2D-systemet består af CX5-14 single-web, flerlags film og inkluderer 2 kantporte med luer lock-krop og insertforbindelser.
Funktioner:
- Brug dette system til at eliminere rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og for at reducere krydskontamineringsrisici.
- Alle Labtainers er konstrueret i et ISO 7-tommers renrum under cGMP-forhold.
Anvendelser af omfatter Thermo Scientific Labtainer BPC :
- Høst fra, fodre og indsamle prøver fra bioreaktorer og fermentorer.
- Buffer, kulturmedie og procesvæskeforberedelse og opbevaring.
- Kromatografi, fodring og fraktionsindsamling.
- Høst, opbevaring og transport af bulk-lægemiddelprodukter og bulk-lægemiddelforstadier.
Tilpas standardsystemer BPC til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens største komponentbibliotek – med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
- Fittings—lige, reducerende, albue-, T-stil, X-stil og kryds-stil.
- Stik hurtige—stikker/afkoblinger, aseptiske stik og afkoblinger, damp-til- og damp-gennem-stik.
- Filtre—brugt til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og ventilationsfiltre.
- Tubing—termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone.
- Prøveporte—i septum-stil og nålefrie porte.
- Klemmer—, skydere, klem og krimpbånd.
Tekniske data
Tekniske data
| Grønne funktioner | ISCC PLUS |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Dimensioner | 26,4 cm x 17,3 cm (10,4 tommer x 6,8 tommer) |
| Ydre emballage | Pakker placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation |
| Beskyttende indre emballage | Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området |
| Mængde | 10 pr. kasse |
| Steriliseringsmetode | Gammabestråling |
| Rørledning 1 | Linje 1. Forbindelse til kropsluerlås, polypropylen. Ingen rør |
| Rørledning 2 | Linje 2. Indsæt slynelåsforbindelse, polypropylen. Ingen rørledning |
| Produktlinje | Labtainer |
| Vis mere |