Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 porte, kapselfilter, MPC indsats, indsprøjtningsport
Artikelnummer. 17810807 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
Artikelnummer. 17810807
Brand: Thermo Scientific™ SS00160I
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug små volumen Labtainers til prøveudtagning, høst, klargøring, opbevaring og transport af procesvæsker.
Denne Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System er sammensat af Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyethylenfilm, en enkeltvævs, flerlags 12,5 ml film. Denne BPC inkluderer 3 porte (1 membrankapselfilter, MPC indsats, klemmeklemmer og et injektionssted). Den fås i 1, 5, 10 og 20L kapaciteter.
  • Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
  • Alle Labtainere konstrueret i en ISO 7 renrumsmiljø under cGMP-forhold
Applikationer:
  • Høst fra, fodring i og indsamling af prøver fra bioreaktorer og fermentorer
  • Klargøring og opbevaring af buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
  • Opsamling af kromatografifoder og fraktion
  • Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukter og lægemiddelprækursorer
BPC port specifikationer:
  • Linje 1: μ0,2 m PES membran kapselfilter + klemmeklemme. Slange: TPE 374, længde: 30,5 cm (12 in.), ID x OD: 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 in.)
  • Linje 2: MPC indsats + hætte, klemmeklemme. Rør: TPE 374, længde: 91.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Kapacitet (metrisk) 10 l
Inkluderer 3 porte (1 Luer Lock Insert Connection + Cap, 1 Luer Lock Body Connection + Cap, 1 injektionssted)
Materiale Polyethylen
Slange stil TPE
Filmbeskrivelse ASI™ 26/77
Ydre emballage To 4-mil. poly poser
Port detalje Kapselfilter og MPC indsats + hætte
Produktlinje Labtainer
Beskyttende indre emballage Beskyttelsesmateriale omkring ujævne områder
Mængde 15/Cs.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Steriliseringsmetode Bestrålet
Dimensioner (L x B x H) 32 x 56,5 cm (12,6 x 22,3 tommer)
Længde (metrisk) 32 cm
Bredde (engelsk) 22,3''
Bredde (metrisk) 56.5 cm
Produkttype Bioproces container