Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), 20L med 3 porte, Luer Lock, 2D BPC
Artikelnummer. 17855716 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 l, hver
Artikelnummer. Mængde
17855716 20 l, hver
1 options
Artikelnummer. 17855716 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30713.03
 Begrænset vare
På lager
Forenkle rengøring og bortskaffelse og reducer risikoen for krydskontaminering for 2 til 50L volumener af medier, buffere, vand til injektion (WFI) og biologiske produkter.
Bruger Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC pose med 3 porte (luer lock), forenkler rengøring og bortskaffelse og reducerer krydskontamineringsrisici for 2 til 50L volumener af medier, buffere, vand til injektion (WFI) og biologiske produkter.
Labtainere er konstrueret med vores CX5-14 single web, flerlags støbt film fremstillet i en cGMP-facilitet. Vores standard Labtainere er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion kan Labtainere tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
  • 11 størrelser fra 50mL til 50L
  • Film designet til at inkorporere den bedste kombination af fleksibilitet og holdbarhed til opsamling, opbevaring og transport af sterile bioprocesvæsker: overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske egenskaber for at sikre indholdets stabilitet
  • Gamma-bestråling steriliseret
  • Praktisk ende-port design med et håndtag i den modsatte ende
  • Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys
  • Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
Anbefalet til:
  • Prøveudtagning– indsamling af prøver i processen på en række forskellige bioprocesseringsstadier
  • Høst– indsamling og opbevaring af bulkprodukter fra bioreaktorer
  • Opbevaring– steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
  • Adskillelse– fodring og modtagelse af sterile væsker fra separationssystemer
  • Oprensning– buffertilførsel til rensningssystem, fraktionsopsamling og opbevaring
  • Fyldning– sterilt reservoir til påfyldningssystemer
  • Transportere& Forsendelse– bulksterile væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 20 L
Dimensioner 65,5 cm x 43,2 cm (25,8 tommer x 17 tommer)
Ydre emballage Pakker placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation
Beskyttende indre emballage Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området
Mængde 20 l, hver
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Rørledning 1 Linje 1. Indsæt luer lock-forbindelse, polypropylenrør: C-Flex , længde: 30 cm (12 tommer) ID x OD: 6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 in.)
Rørledning 3 Linje 3. Krops-luer lock-forbindelse, polypropylen Rør: C-Flex, længde: 30 cm (12 tommer) ID x OD: 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 tommer)
Rørledning 2 Linje 2. Krops-luer lock-forbindelse, polypropylen Rør: C-Flex, længde: 30 cm (12 tommer) ID x OD: 6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 tommer)
Produktlinje Labtainer
Port detalje Kantporte: 2 x 0,38 tommer. 1 x 0,25 tommer.
Filmbeskrivelse CX5-14