Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), 10L med 3 porte, MPC Indsæt og injektionsport, 2D BPC_
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruger Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC taske med 3 porte (MPC indføring og injektion), forenkler rengøring og bortskaffelse og reducerer krydskontamineringsrisici for 2 til 50L volumener af medier, buffere, vand til injektion (WFI) og biologiske produkter.
Labtainere er konstrueret med vores CX5-14 single web, flerlags støbt film fremstillet i en cGMP-facilitet. Vores standard Labtainere er velegnede til en bred vifte af bioprocesapplikationer. For optimal pasform, form og funktion kan Labtainere tilpasses ved hjælp af branchens største komponentbibliotek.
Højdepunkter:
- 11 størrelser fra 50mL til 50L
- Film designet til at inkorporere den bedste kombination af fleksibilitet og holdbarhed til opsamling, opbevaring og transport af sterile bioprocesvæsker: overlegen spændingsmodstand, punkteringsmodstand og fysiske egenskaber for at sikre indholdets stabilitet
- Gamma-bestråling steriliseret
- Praktisk ende-port design med et håndtag i den modsatte ende
- Pladseffektivt, ergonomisk alternativ til stive væggede carboys
- Kan tilpasses via branchens største bibliotek af kvalificerede komponenter
Anbefalet til:
Prøveudtagning– indsamling af prøver i processen på en række forskellige bioprocesseringsstadier
Høst– indsamling og opbevaring af bulkprodukter fra bioreaktorer
Opbevaring– steril opbevaring af medier, buffere og procesmellemprodukter
Adskillelse– fodring og modtagelse af sterile væsker fra separationssystem
Oprensning– buffertilførsel til rensningssystem, fraktionsopsamling og opbevaring
Fyldning– sterilt reservoir til påfyldningssystemer
Transportere& Forsendelse– bulksterile væsker, buffere, medier og procesmellemprodukter inden for og mellem faciliteter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Dimensioner | 62,2 cm x 30 cm (24,5 tommer x 11,8 tommer) |
| Ydre emballage | Pakker placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation |
| Beskyttende indre emballage | Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området |
| Mængde | 10 l, hver |
| Steriliseringsmetode | Gammabestråling |
| Rørledning 1 | Linje 1. MPC indsats, polycarbonat, uden slanger |
| Rørledning 3 | Linje 3. Injektionsport, ingen slange |
| Rørledning 2 | Linje 2. MPC indsats, polycarbonat, uden slanger |
| Produktlinje | Labtainer |
| Vis mere |