Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 28 film, 3 porte, Luer Lock-stik, injektionssted
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
1 l
2 l
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ) 2D system er sammensat af Thermo Scientific™ ASI™ 28-film, en 4-lags, 12,5 ml, fri ethylvinylacetatfilm fra animalsk oprindelse og inkluderer 3 porte (inklusive et injektionssted). En bred vifte af kapaciteter, portkonfigurationer og slangetyper er tilgængelige.
- Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
- Alle Labtainere konstrueret i en ISO 7 renrumsmiljø under cGMP-forhold
Applikationer:
- Høst fra, fodring i og indsamling af prøver fra bioreaktorer og fermentorer
- Klargøring og opbevaring af buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
- Opsamling af kromatografifoder og fraktion
- Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukter og lægemiddelprækursorer
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Inkluderer | 3 porte (1 Luer Lock Insert Connection + Cap, 1 Luer Lock Body Connection + Cap, 1 injektionssted) |
| Materiale | EVA |
| Slange stil | EVA |
| Filmbeskrivelse | ASI™ 28 |
| Ydre emballage | En 4-mil. poly taske |
| Port detalje | Luer lock-stik, reduktionsgear og injektionssted |
| Produktlinje | Labtainer |
| Mængde | 50/Cs. |
| Show More |