Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 28 film, 3 porte, Luer Lock-indsats og kropsforbindelser, injektionssted
Artikelnummer. p-7111314 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Artikelnummer. 17810777
Brand: Thermo Scientific™ SS00003I
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug små volumen Labtainers til prøveudtagning, høst, klargøring, opbevaring og transport af procesvæsker.
Denne Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ) 2D system er sammensat af Thermo Scientific™ ASI™ 28-film, en 4-lags, 12,5 ml, fri ethylvinylacetatfilm fra animalsk oprindelse og inkluderer 3 porte (inklusive et injektionssted). En bred vifte af kapaciteter, portkonfigurationer og slangetyper er tilgængelige.
  • Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
  • Alle Labtainere konstrueret i en ISO 7 renrumsmiljø under cGMP-forhold
Applikationer:
  • Høst fra, fodring i og indsamling af prøver fra bioreaktorer og fermentorer
  • Klargøring og opbevaring af buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
  • Opsamling af kromatografifoder og fraktion
  • Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukter og lægemiddelprækursorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Inkluderer 3 porte (1 Luer Lock Insert Connection + Cap, 1 Luer Lock Body Connection + Cap, 1 injektionssted)
Materiale EVA
Slange stil EVA
Filmbeskrivelse ASI™ 28
Ydre emballage En 4-mil. poly taske
Port detalje Luer lock-stik og injektionssted
Produktlinje Labtainer
Mængde 50/Cs.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Steriliseringsmetode Bestrålet
Dimensioner (L x B x H) 20,3 x 16,5 cm (8,0 x 6,5 tommer)
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (engelsk) 6,5 tommer.
Bredde (metrisk) 16.5 cm
Produkttype Bioproces container