Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC ), tre porte, MPC'er, hurtig forbindelse
Beskrivelse
Funktioner af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
• Konstrueret i en ISO 7 renrum under cGMP-forhold
Anvendelser af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Høst fra, foder ind i og opsaml prøver fra bioreaktorer og fermentorer
• Forbered og opbevar buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
• Saml kromatografifoder og fraktioner
• Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukt
og bulklægemiddelprækursorer Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens ’største komponentbibliotek med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil
• —Konnektorer lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
• —Filtre, der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og udluftningsfiltre
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Certificeringer/compliance | ISO 7 |
| Farve | Klarhed |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Bioprocessing |
| Sterilitet | Steril |
| Slange stil | C-Flex |
| Filmbeskrivelse | Aegis 5-14 |
| Port detalje | 3 porte |
| Vis mere |